5-Amino-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3H-Imidazo[4,5-b]pyridin-5-amine, 6-Amino-7-azabenzimidazole
OR305186-250MG OR305186-100MG
APOSOR305186-250MGEA 244 EUR
APOSOR305186-250MG APOSOR305186-100MG
5-Amino-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
5-Amino-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formel: C₆H₆N₄
Molecular Weight: 134.139 g/mol
Schmelzpunkt: 164…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11846337
CAS-Nummer: 69825-84-9