1H-Indole-4-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
OR305209-1G OR305209-250MG
APOSOR305209-1GEA 200 EUR
APOSOR305209-1G APOSOR305209-250MG
1H-Indole-4-carbohydrazide
1H-Indole-4-carbohydrazide
Formel: C₉H₉N₃O
Molecular Weight: 175,187 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06738885
CAS-Nummer: 885272-22-0