2,3-Dihydro-1H-indol-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Indolin-4-amine
OR305260-250MG OR305260-1G OR305260-5G
APOSOR305260-250MGEA 59.6 EUR
APOSOR305260-250MG APOSOR305260-1G APOSOR305260-5G
2,3-Dihydro-1H-indol-4-amine
2,3-Dihydro-1H-indol-4-amine
Formel: C₈H₁₀N₂
Molecular Weight: 134.178 g/mol
Schmelzpunkt: 44…45 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08234591
CAS-Nummer: 52537-01-6