Methyl 1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 1-oxoisoindoline-5-carboxylate
OR305278-1G
OR305278-250MG
APOSOR305278-1GEA
386
EUR
APOSOR305278-1G
APOSOR305278-250MG
Methyl 1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carboxylate
Methyl 1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carboxylate
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Molecular Weight: 191,183 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13177815 CAS-Nummer: 926307-72-4 |