5-Chloroisoindolin-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloro-2,3-dihydro-1-oxo-1H-isoindole, 5-Chloro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
OR305284-1G
OR305284-250MG
APOSOR305284-1GEA
168
EUR
APOSOR305284-1G
APOSOR305284-250MG
5-Chloroisoindolin-1-one
5-Chloroisoindolin-1-one
Formel:
C₈H₆ClNO Molecular Weight: 167,592 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08234731 CAS-Nummer: 74572-29-5 |