3-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Oxoisoindoline-4-carboxylic acid, 3-Oxo-4-isoindolinecarboxylic acid
OR305297-250MG
APOSOR305297-250MGEA 120 EUR
APOSOR305297-250MG
3-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-4-carboxylic acid
3-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-4-carboxylic acid
Formel: C₉H₇NO₃
Molecular Weight: 177,157 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11506114
CAS-Nummer: 935269-27-5