7-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7-Bromo-2,3-dihydro-isoindol-1-one
OR305302-250MG
OR305302-1G
APOSOR305302-250MGEA
24.8
EUR
APOSOR305302-250MG
APOSOR305302-1G
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one 95%
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formel:
C₈H₆BrNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11848600 CAS-Nummer: 200049-46-3 |