7-Chloro-5-methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7-Chloro-5-methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]-pyridine
OR305333-250MG
OR305333-100MG
OR305333-1G
APOSOR305333-250MGEA
197
EUR
APOSOR305333-250MG
APOSOR305333-100MG
APOSOR305333-1G
7-Chloro-5-methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
7-Chloro-5-methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formel:
C₇H₆ClN₃ Molecular Weight: 167,596 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08236755 CAS-Nummer: 94220-38-9 |