(6-Aminopyridin-3-yl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-5-(carboxymethyl)pyridine, 2-(6-Aminopyridin-3-yl)ethanoic acid
OR305409-250MG
APOSOR305409-250MGEA
760
EUR
APOSOR305409-250MG
(6-Aminopyridin-3-yl)acetic acid 95%
(6-Aminopyridin-3-yl)acetic acid
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molecular Weight: 152,151 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09757480 CAS-Nummer: 39658-45-2 |