Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305438-1G OR305438-250MG
APOSOR305438-1GEA 284 EUR
APOSOR305438-1G APOSOR305438-250MG
Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate 96%
Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₄O₅
Molecular Weight: 214.215 g/mol
Schmelzpunkt: 60…61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03271523
CAS-Nummer: 52506-21-5