Methyl 5-amino-1H-indazole-6-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305443-1G OR305443-250MG
APOSOR305443-1GEA 536 EUR
APOSOR305443-1G APOSOR305443-250MG
Methyl 5-amino-1H-indazole-6-carboxylate 95%
Methyl 5-amino-1H-indazole-6-carboxylate
Formel: C₉H₉N₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24642226
CAS-Nummer: 1000373-79-4