Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl (5-butyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate, Parbendazole
OR305450-1G
OR305450-100MG
OR305450-250MG
APOSOR305450-1GEA
201
EUR
APOSOR305450-1G
APOSOR305450-100MG
APOSOR305450-250MG
Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate 95%
Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Formel:
C₁₃H₁₇N₃O₂ Molecular Weight: 247,293 g/mol Schmelzpunkt: 255…257 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00864534 CAS-Nummer: 14255-87-9 EINECS: 238-133-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...