4-(Propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Isopropyl-1H-pyrazol-5-amine
OR305561-1G OR305561-250MG OR305561-5G
APOSOR305561-1GEA 133 EUR
APOSOR305561-1G APOSOR305561-250MG APOSOR305561-5G
4-(Propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine 95%
4-(Propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
Formel: C₆H₁₁N₃
Molecular Weight: 125.172 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11112127
CAS-Nummer: 151521-49-2