3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305575-1G OR305575-250MG
APOSOR305575-1GEA 574 EUR
APOSOR305575-1G APOSOR305575-250MG
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
Formel: C₈H₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 196,591 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11499013
CAS-Nummer: 1031417-73-8