1-(1-Benzothiophen-4-yl)piperazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305616-25G OR305616-5G
APOSOR305616-25GEA 0 EUR
APOSOR305616-25G APOSOR305616-5G
1-(1-Benzothiophen-4-yl)piperazine hydrochloride
1-(1-Benzothiophen-4-yl)piperazine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₄N₂S·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26743820
CAS-Nummer: 913614-18-3