Methyl bromo(2-cyanophenyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl 2-bromo-2-(2-cyanophenyl)ethanoate, 2-(1-Bromo-2-methoxy-2-oxoethyl)benzonitrile
OR30563-100MG
OR30563-1G
OR30563-250MG
APOSOR30563-100MGEA
140
EUR
APOSOR30563-100MG
APOSOR30563-1G
APOSOR30563-250MG
Methyl bromo(2-cyanophenyl)acetate
Methyl bromo(2-cyanophenyl)acetate
Formel:
C₁₀H₈BrNO₂ Molecular Weight: 254,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038664 CAS-Nummer: 885953-43-5 UN: 3265 ADR: 8,III |