1H-Indol-4-ylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(1H-Indol-4-yl)acetic acid
OR305636-1G OR305636-250MG
APOSOR305636-1GEA 190 EUR
APOSOR305636-1G APOSOR305636-250MG
1H-Indol-4-ylacetic acid
1H-Indol-4-ylacetic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175,184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09837549
CAS-Nummer: 16176-74-2