3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-6-azabenzo[b]thiophene, 3-Bromo-6-aza-1-benzothiophene
OR30581-1G OR30581-100MG
APOSOR30581-1GEA 149 EUR
APOSOR30581-1G APOSOR30581-100MG
3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
Formel: C₇H₄BrNS
Schmelzpunkt: 97…98 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11052627
CAS-Nummer: 28783-17-7