4-Bromo-1,8-naphthyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30601-1G
OR30601-250MG
APOSOR30601-1GEA
938
EUR
APOSOR30601-1G
APOSOR30601-250MG
4-Bromo-1,8-naphthyridine 95%
4-Bromo-1,8-naphthyridine
Formel:
C₈H₅BrN₂ Molecular Weight: 209,043 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11520860 CAS-Nummer: 54569-28-7 |