2-[4-(4-Bromophenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR306041-100MG OR306041-1G OR306041-500MG
APOSOR306041-100MGEA 364 EUR
APOSOR306041-100MG APOSOR306041-1G APOSOR306041-500MG
2-[4-(4-Bromophenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
2-[4-(4-Bromophenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
Formel: C₁₃H₁₅BrO₃
Molecular Weight: 299.16 g/mol
Schmelzpunkt: 126…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16458589
CAS-Nummer: 1226383-83-0