2H-Spiro[1-benzofuran-3,4'-piperidine] 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2H-Spiro[benzofuran-3,4'-piperidine]
OR306350-1G OR306350-250MG
APOSOR306350-1GEA 1160 EUR
APOSOR306350-1G APOSOR306350-250MG
2H-Spiro[1-benzofuran-3,4'-piperidine] 97%
2H-Spiro[1-benzofuran-3,4'-piperidine]
Formel: C₁₂H₁₅NO
Molecular Weight: 189.254 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20488777
CAS-Nummer: 171-77-7