2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30643-1G OR30643-250MG
APOSOR30643-1GEA 491 EUR
APOSOR30643-1G APOSOR30643-250MG
2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected
2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₄S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10703327
CAS-Nummer: 71904-80-8