3-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR306500-1G OR306500-500MG
APOSOR306500-1GEA 870 EUR
APOSOR306500-1G APOSOR306500-500MG
3-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride 96%
3-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Formel: C₅H₁₁NO₂·ClH
Molecular Weight: 153,607 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26096974
CAS-Nummer: 1439900-52-3