5-Bromo-2,4-dimethylaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-6-bromo-m-xylene, 5-Bromo-2,4-xylidine
OR30656-1G OR30656-25G OR30656-5G
APOSOR30656-1GEA 29 EUR
APOSOR30656-1G APOSOR30656-25G APOSOR30656-5G
5-Bromo-2,4-dimethylaniline
5-Bromo-2,4-dimethylaniline
Formel: C₈H₁₀BrN
Molecular Weight: 200.076 g/mol
Schmelzpunkt: 96…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09038481
CAS-Nummer: 69383-60-4