4,6-Dichloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30659-250MG OR30659-1G
APOSOR30659-250MGEA 198 EUR
APOSOR30659-250MG APOSOR30659-1G
4,6-Dichloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4,6-Dichloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formel: C₇H₆Cl₂N₄
Molecular Weight: 217,055 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11869749
CAS-Nummer: 1072895-86-3