2-Cyclopropylpyridin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR306605-1G
OR306605-250MG
OR306605-5G
APOSOR306605-1GEA
362
EUR
APOSOR306605-1G
APOSOR306605-250MG
APOSOR306605-5G
2-Cyclopropylpyridin-3-amine
2-Cyclopropylpyridin-3-amine
Formel:
C₈H₁₀N₂ Schmelzpunkt: 173 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD23143908 CAS-Nummer: 1417519-28-8 |