6-Cyclopropylpyridin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR306607-1G
OR306607-250MG
OR306607-5G
APOSOR306607-1GEA
201
EUR
APOSOR306607-1G
APOSOR306607-250MG
APOSOR306607-5G
6-Cyclopropylpyridin-3-amine
6-Cyclopropylpyridin-3-amine
Formel:
C₈H₁₀N₂ Molecular Weight: 134,178 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12033370 CAS-Nummer: 1159821-66-5 |