2-Cyclopropylpyridin-4-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR306608-1G OR306608-250MG
APOSOR306608-1GEA 438 EUR
APOSOR306608-1G APOSOR306608-250MG
2-Cyclopropylpyridin-4-amine 95+%
2-Cyclopropylpyridin-4-amine
Formel: C₈H₁₀N₂
Molecular Weight: 134,178 g/mol
Schmelzpunkt: 74…76 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12032771
CAS-Nummer: 340006-71-5
UN: 3259
ADR: 8,III