3-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Carboxy-3-methyl-1H-indole
OR30661-100MG
OR30661-1G
OR30661-250MG
APOSOR30661-100MGEA
50.9
EUR
APOSOR30661-100MG
APOSOR30661-1G
APOSOR30661-250MG
3-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96+%
3-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175,184 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11869751 CAS-Nummer: 1159511-18-8 |