5-Cyclopropylnicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR306638-1G OR306638-250MG
APOSOR306638-1GEA 654 EUR
APOSOR306638-1G APOSOR306638-250MG
5-Cyclopropylnicotinic acid
5-Cyclopropylnicotinic acid
Formel: C₉H₉NO₂
Schmelzpunkt: 200…202 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06802408
CAS-Nummer: 893738-23-3