5-Vinylpyrrolidone

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Ethenyl-2-pyrrolidinone, 5-Vinylpyrrolidin-2-one

OR307048-1G OR307048-5G OR307048-250MG
APOSOR307048-1GEA 145 EUR
APOSOR307048-1G APOSOR307048-5G APOSOR307048-250MG
5-Vinylpyrrolidone
5-Vinylpyrrolidone
Formel: C₆H₉NO
Molecular Weight: 111,142 g/mol
Siedepunkt: 90…92 °C (10 mm Hg)
Schmelzpunkt: 13…14 °C
Dichte: 1,043 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12911927
CAS-Nummer: 7529-16-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR