tert-Butyl [(3S)-5-oxotetrahydrofuran-3-yl]carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-tert-Butyl (5-oxotetrahydrofuran-3-yl)carbamate
OR307116-5G OR307116-25G
APOSOR307116-5GEA 128 EUR
APOSOR307116-5G APOSOR307116-25G
tert-Butyl [(3S)-5-oxotetrahydrofuran-3-yl]carbamate
tert-Butyl [(3S)-5-oxotetrahydrofuran-3-yl]carbamate
Formel: C₉H₁₅NO₄
Molecular Weight: 201,22 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04113636
CAS-Nummer: 104227-71-6