N-Boc-(R)-2-Amino-3-methoxy-1-propanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl [(2R)-1-hydroxy-3-methoxypropan-2-yl]carbamate, (R)-tert-Butyl (1-hydroxy-3-methoxypropan-2-yl)carbamate
OR307123-1G
OR307123-5G
OR307123-25G
APOSOR307123-1GEA
33.5
EUR
APOSOR307123-1G
APOSOR307123-5G
APOSOR307123-25G
N-Boc-(R)-2-Amino-3-methoxy-1-propanol 95%
N-Boc-(R)-2-Amino-3-methoxy-1-propanol
Formel:
C₉H₁₉NO₄ Molecular Weight: 205.251 g/mol Siedepunkt: 95…97 °C (0.8 mm Hg) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD20261174 CAS-Nummer: 183793-49-9 |