1-(1-Ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307171-1G OR307171-5G
APOSOR307171-1GEA 21.9 EUR
APOSOR307171-1G APOSOR307171-5G
1-(1-Ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-(1-Ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 168.193 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24540501
CAS-Nummer: 815608-06-1