2-(Furan-3-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR307188-1G OR307188-250MG OR307188-100MG
APOSOR307188-1GEA 346 EUR
APOSOR307188-1G APOSOR307188-250MG APOSOR307188-100MG
2-(Furan-3-yl)acetic acid
2-(Furan-3-yl)acetic acid
Formel: C₆H₆O₃
Molecular Weight: 126.11 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01859888
CAS-Nummer: 123617-80-1