Methyl 1-methyl-1H-indazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(Methoxycarbonyl)-1-methyl-1H-indazole
OR30719-1G
APOSOR30719-1GEA 36.4 EUR
APOSOR30719-1G
Methyl 1-methyl-1H-indazole-5-carboxylate
Methyl 1-methyl-1H-indazole-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 190,199 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11109401
CAS-Nummer: 1092351-82-0