4-(3-Methoxypropoxy)-2,3-dimethylpyridin-1-ium-1-olate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307204-1G OR307204-250MG OR307204-5G
APOSOR307204-1GEA 150 EUR
APOSOR307204-1G APOSOR307204-250MG APOSOR307204-5G
4-(3-Methoxypropoxy)-2,3-dimethylpyridin-1-ium-1-olate
4-(3-Methoxypropoxy)-2,3-dimethylpyridin-1-ium-1-olate
Formel: C₁₁H₁₇NO₃
Molecular Weight: 211,258 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658538
CAS-Nummer: 117977-18-1