3-Cyclopropylaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307256-1G OR307256-5G
APOSOR307256-1GEA 161 EUR
APOSOR307256-1G APOSOR307256-5G
3-Cyclopropylaniline 95%
3-Cyclopropylaniline
Formel: C₉H₁₁N
Molecular Weight: 133,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06802404
CAS-Nummer: 485402-64-0