4-Cyclopropylaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307257-1G OR307257-5G
APOSOR307257-1GEA 122 EUR
APOSOR307257-1G APOSOR307257-5G
4-Cyclopropylaniline
4-Cyclopropylaniline
Formel: C₉H₁₁N
Molecular Weight: 133,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019219
CAS-Nummer: 3158-71-2