2-Amino-5-cyclopropylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Cyclopropylpyridin-2-amine
OR307258-1G OR307258-250MG
APOSOR307258-1GEA 246 EUR
APOSOR307258-1G APOSOR307258-250MG
2-Amino-5-cyclopropylpyridine
2-Amino-5-cyclopropylpyridine
Formel: C₈H₁₀N₂
Molecular Weight: 134.178 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06802676
CAS-Nummer: 893738-68-6