3-Iodo-4-chloro-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307259-1G OR307259-250MG
APOSOR307259-1GEA 284 EUR
APOSOR307259-1G APOSOR307259-250MG
3-Iodo-4-chloro-1H-pyrazole
3-Iodo-4-chloro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₂ClIN₂
Molecular Weight: 228.419 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28975224
CAS-Nummer: 27258-13-5