3-Bromo-4-iodo-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307261-1G OR307261-5G
APOSOR307261-1GEA 102 EUR
APOSOR307261-1G APOSOR307261-5G
3-Bromo-4-iodo-1H-pyrazole
3-Bromo-4-iodo-1H-pyrazole
Formel: C₃H₂BrIN₂
Molecular Weight: 272.87 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27988092
CAS-Nummer: 27258-15-7