3,4-Dibromo-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307262-1G
OR307262-250MG
APOSOR307262-1GEA
120
EUR
APOSOR307262-1G
APOSOR307262-250MG
3,4-Dibromo-1H-pyrazole
3,4-Dibromo-1H-pyrazole
Formel:
C₃H₂Br₂N₂ Molecular Weight: 225,869 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00159639 CAS-Nummer: 5932-18-3 |