3,4-Diiodo-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307263-1G OR307263-250MG
APOSOR307263-1GEA 261 EUR
APOSOR307263-1G APOSOR307263-250MG
3,4-Diiodo-1H-pyrazole 95%
3,4-Diiodo-1H-pyrazole
Formel: C₃H₂I₂N₂
Molecular Weight: 319,87 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26793484
CAS-Nummer: 6645-70-1