4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307288-1G OR307288-250MG OR307288-5G
APOSOR307288-1GEA 213 EUR
APOSOR307288-1G APOSOR307288-250MG APOSOR307288-5G
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine 97%
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
Formel: C₄H₇N₃
Molecular Weight: 97.118 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08272068
CAS-Nummer: 64781-79-9