3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307303-1G OR307303-250MG
APOSOR307303-1GEA 102 EUR
APOSOR307303-1G APOSOR307303-250MG
3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅N₃O₂
Molecular Weight: 127.101 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00466493
CAS-Nummer: 31163-84-5