2-Amino-6-chloro-3-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-6-chloro-3-methyl-1-azanaphthalene, 6-Chloro-3-methylquinolin-2-amine
OR307519-1G
OR307519-5G
APOSOR307519-1GEA
335
EUR
APOSOR307519-1G
APOSOR307519-5G
2-Amino-6-chloro-3-methylquinoline
2-Amino-6-chloro-3-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₉ClN₂ Molecular Weight: 192.645 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00272509 CAS-Nummer: 137110-42-0 |