diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid amide
Lieferant: Apollo Scientific
OR307550-1G OR307550-250MG
APOSOR307550-1GEA 912 EUR
APOSOR307550-1G APOSOR307550-250MG
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid amide
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid amide
Formel: C₈H₁₄N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07783735
CAS-Nummer: 105786-39-8