trans-2-Aminomethyl-cyclohexylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR307559-1G
OR307559-250MG
APOSOR307559-1GEA
0
EUR
APOSOR307559-1G
APOSOR307559-250MG
trans-2-Aminomethyl-cyclohexylamine
trans-2-Aminomethyl-cyclohexylamine
Formel:
C₇H₁₆N₂ Siedepunkt: 87…88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06799044 CAS-Nummer: 24716-89-0 UN: 2735 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...