diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307562-1G OR307562-250MG
APOSOR307562-1GEA 699 EUR
APOSOR307562-1G APOSOR307562-250MG
diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₉NO₅
Molecular Weight: 257.283 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07783751
CAS-Nummer: 1212286-70-8